missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylenglykol-Bis(2-Aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraessigsäure, Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7071711
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
67-42-5
C14H24N2O10
380.35
MFCD00004291
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Egtazic-Säure, Ethylen-bis-Oxyethylenitrilo-Tetraessigsäure, 1,2-bis 2 -bis-Carboxymethylaminoethoxyethan, Ethylenglycol-Tetraessigsäure, Egtazic-Säure usan:inn, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
6207
CHEBI:30740
2-[2-[2-[2-[bis(Carboxymethyl)Amino]Ethoxy]Ethoxy]Ethyl-(Carboxymethyl)Amino]Essigsäure
C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
67-42-5
C14H24N2O10
380.35
MFCD00004291
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Egtazic-Säure, Ethylen-bis-Oxyethylenitrilo-Tetraessigsäure, 1,2-bis 2 -bis-Carboxymethylaminoethoxyethan, Ethylenglycol-Tetraessigsäure, Egtazic-Säure usan:inn, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
6207
CHEBI:30740
2-[2-[2-[2-[bis(Carboxymethyl)Amino]Ethoxy]Ethoxy]Ethyl-(Carboxymethyl)Amino]Essigsäure
C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O

Für die Komplexometrie, ≥ 98.0 % (T)

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylenglycol-bis(2-Aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure
Menge 10 g
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 1717370
Formelmasse 380.35 mol
Reinheit (%) ≥98 % (T)
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'