Learn More
Ethylenglykol-Bis(2-Aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraessigsäure, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylenglycol-bis(2-Aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure |
| Menge | 10 g |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 1717370 |
| Formelmasse | 380.35 mol |
| Reinheit (%) | ≥98 % (T) |