Learn More
Ethylenglykoldiacetat, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 176225000
Weitere Details : CAS : 111-55-7 Netto-Gewicht : 0.61000kg
Menge 500mL
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10022400
  • 29.90 € / 500 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 13-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
111-55-7
146.14
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
8121
CC(=O)OCCOC(=O)C
C6H10O4
MFCD00008718
ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
2-Acetyloxyethylacetat
Spezifikation
Ethylene glycol diacetate
82°C
Glasflasche
1.12
0.2% max.
Nicht ausgewiesen
500mL
98.5% min. (GC)
CH3CO2CH2CH2O2CCH3
02, 142
ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
2-Acetyloxyethylacetat
8121
Flüssig
1.1200g/mL
Authentic
1.4142 to 1.4162
2.58 mm2/s (20°C)
186°C to 187°C
-41°C
111-55-7
C6H10O4
MFCD00008718
15, 3853
Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,miscible with ethanol and acetone
CC(=O)OCCOC(=O)C
146.14
146.14
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate