Learn More
Ethylenoxid 50000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327202 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30327202 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15786500DI50K
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxirane
CAS 75-21-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxirane
Versandbedingung -18°C
Summenformel C2 H4 O
Konzentration 50000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Oxirane, Ethylene oxide
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
SMILES C1CO1
IUPAC-Name Oxiran
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molekulargewicht (g/mol) 44.05
Menge 1 mL
Formelmasse 44.0262 g/mol