Learn More
Ethylendiamin-d8, CDN
Artikelnummer. 30327991
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327991 0.1 g 0.10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30327991 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND55480.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine-D8
CAS 34281-22-6
Summenformel C2 D8 N2
Menge 0.1 g
Synonym 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-di(amine-d2) (9 CI), Ethylenediamine-d8, Ethylenediamine-D8
InChI-Formel InChI=1 S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2/hD4
SMILES [2 H]N([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])[2 H]
IUPAC-Name N,N,N',N',1,1,2,2-Octadeuterioethan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 68.1476
Formelmasse 68.119 g/mol
Reinheit (%) 97 atom % D, min 98% Chemical Purity