missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamin-N,N'-diessigsäure

Artikelnummer. 15415769
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415769 5 g 5 Gramm
15425769 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15415769 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63570.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wirkt als Chelatbildner

Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid is acts as a chelating agent, used as a haemostatic.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Ethylendiamin-N,N′-Essigsäure dient als Chelatbildner zur Verwendung als hämostatisches Mittel.

Löslichkeit
Löslich in warmem Wasser.

Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5657-17-0
Summenformel C6H10N2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 220.14
MDL-Nummer MFCD00004281
InChI-Schlüssel QMIFISRIAJBCGZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym edda, ethylenediamine-n,n'-diacetic acid, n,n'-ethylenediglycine, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis, ethylenediaminediacetic acid, glycine, n,n'-ethylenedi, unii-4lx0u5342u, 2-2-carboxymethylamino ethylamino acetic acid, ethylenediamine-n,n'-diaceticacid, ethylenediamine-n,n'-di acetic acid
PubChem CID 61975
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCCNCC([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid
Schmelzpunkt 224 °C
Farbe Weiß
Strukturformel HOOCCH2NHCH2CH2NHCH2COOH
Menge 5 g
Beilstein 1778355
Löslichkeitsinformationen Soluble in warm water.
IUPAC-Name 2-[2-(Carboxymethylamino)ethylamino]essigsäure
Formelmasse 176.17
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.