missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Ethylendiaminetraessigsäure, Zellkulturreagenz

Catalog Number p-7042561
50.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60-00-4
C10H16N2O8
292.24
MFCD00003541
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
6049
CHEBI:42191
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60-00-4
C10H16N2O8
292.24
MFCD00003541
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
6049
CHEBI:42191
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O

Ethylenediaminetetraacetic acid solution can be used to study cell biology, molecular biology, bioactive small molecules, biochemicals, solutions and reagents, inorganic salts, chelators and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and EDTA solutions. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has been used in a study to help elucidate the role of antigen retrieval in immunostaining of ethanol-fixed smears. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has also been used in a study to assess the uptake and release of biotin-labeled fluorescein (b-FITC) as well as immobilization of biotin-labeled glucose oxidase (b-GOx) to the polyelectrolyte microcapsules with an avidin-poly(styrene sulfonate) (PSS) membrane.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Die Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Lösung kann zur Untersuchung von Zellbiologie, Molekularbiologie, bioaktiven kleinen Molekülen, Biochemikalien, Lösungen und Reagenzien, anorganischen Salzen, Chelatoren und Ethylendiamin-Tetraessigsäure (EDTA) und EDTA-Lösungen verwendet werden. Die Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Lösung wurde in einer Studie verwendet, um die Rolle der Antigengewinnung bei der Immunfärbung von Ethanol-fixierten Abstrichen zu klären. Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Lösung wurde auch in einer Studie verwendet, um die Aufnahme und Freisetzung von Biotin-markiertem Fluorescein (b-FITC) sowie die Immobilisierung von Biotin-markierter Glucoseoxidase (b-GOx) zu den Polyelektrolyt-Mikrokapseln mit einer Avidin-poly(Styrol-Sulfonat) (PSS)-Membran zu beurteilen.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Nicht auf Endtoxin- oder Mykoplasma-Kontaminanten getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid
Schmelzpunkt ∽245°C (decomposition)
Farbe Weiß
Strukturformel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Menge 500 g
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid
Formelmasse 292.24
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'