Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, Di Na Salzhydr. (Kristalline Energie/Elektrophor.), Fischer BioReagenzien
Catalog Number p-25811
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
6381-92-6
C10H18N2Na2O10
372.24
MFCD00150037,MFCD00003541
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
44120005
Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
6381-92-6
C10H18N2Na2O10
372.24
MFCD00150037,MFCD00003541
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
44120005
Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Zur Minimierung von Ionenverunreinigungen aus Metall in Reaktionspuffern
Das Dinatriumsalz von EDTA ist ein Chelatbildner für Metallionen und wird in der Molekularbiologie intensiv eingesetzt, um metallische Ionenverunreinigungen in Reaktionspuffern zu minimieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate
Hinweise zur Zersetzung >252°C
Schmelzpunkt 252°C
Farbe Weiß
pH 4 to 6
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·2H2O
Menge 500 g
Merck Index 15, 3565
Löslichkeitsinformationen 0.005% max. Insoluble Matter
Formelmasse 372.23
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.