Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045747
22.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25102-12-9
C10H18K2N2O10
404.455
MFCD00150036
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
53486451
Dikalium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25102-12-9
C10H18K2N2O10
404.455
MFCD00150036
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
53486451
Dikalium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate is used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals. It is involved in the study of chelators, biochemicals and reagents as well as in the study of the three dimensional hierarchy structures from self-assembly of quantum dots. It also acts as a catalyst by partially removing thiol stabilizers from the nanoparticle surface to induce the stabilization reaction of CdTe nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylendiaminetraessigsäure-Dikaliumsalzdihydrat ist an der Hemmung enzymkatalysierter Reaktionen aufgrund von Spuren von Schwermetallen beteiligt. Ist an der Untersuchung von Chelatoren, Biochemikalien und Reagenzien sowie an der Untersuchung der dreidimensionalen Hierarchiestrukturen aus der Selbstmontage von Quantenpunkten beteiligt. Wirkt auch als Katalysator, indem Thiolstabilisatoren teilweise von der Oberfläche der Nanopartikel entfernt werden, um die Stabilisierungsreaktion der CdTe-Nanopartikel zu induzieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
Schmelzpunkt ∽272°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 100 g
Merck Index 14,3517
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 404.46 (368.43 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%