Learn More
Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriummagnesium Salz Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045751
19.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
194491-32-2
C10H12MgN2Na2O8
358.50
MFCD00078217
AWNVVAMWLMUZOZ-UHFFFAOYSA-J
unii-ndt563s5vz, edta magnesium disodium, magnesium disodium edta, ndt563s5vz, magnesium disodium ethylenediaminetetraacetate, edta magnesium disodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid magnesium disodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt, ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate, magnesium sodium ethylenediaminetetraacetate
161064
Magnesium;-Dinatrium;-2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat
[Na+].[Na+].[Mg++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
194491-32-2
C10H12MgN2Na2O8
358.50
MFCD00078217
AWNVVAMWLMUZOZ-UHFFFAOYSA-J
unii-ndt563s5vz, edta magnesium disodium, magnesium disodium edta, ndt563s5vz, magnesium disodium ethylenediaminetetraacetate, edta magnesium disodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid magnesium disodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt, ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate, magnesium sodium ethylenediaminetetraacetate
161064
Magnesium;-Dinatrium;-2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat
[Na+].[Na+].[Mg++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as chelating agents over a broad pH range in aqueous systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriummagnesiumsalzhydrat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie und Agrochemie. Wird in wässrigen Systemen als Chelatbildner über einen breiten pH-Bereich eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in sauren und organischen Flüssigkeiten
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in acid and organic liquids
Formelmasse 358.50 (Anhydrous)