Learn More
Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalz, 0.100N (0.050M) Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11324747
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
139-33-3
C10H14N2Na2O8
336.21
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
57339238
CHEBI:64734
disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
139-33-3
C10H14N2Na2O8
336.21
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
57339238
CHEBI:64734
disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
It is widely used in textile industry. Usually applied to dissolve limescale. It is applied in textile industry, pulp and paper industry and also in chelation therapy. In cosmetics it acts as a sequestering agent. It acts as a corrosion inhibitor to carbon steel in the industries. It also acts as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich 0.100N (0.050M)
Geruch Odorless
Menge 4 L
Löslichkeitsinformationen miscible in water.
Formelmasse 336.22
Physikalische Form Flüssig