Learn More
Ethylendiamin-Traessigsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, >/=99 %, molekularbiologische Reagenzienkqualität, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
500 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | ≥ 99 % |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Dinatrium; 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat; Dihydrat |
Formelmasse | 372.2 |
Güte | Reagenz für die Molekularbiologie |
Physikalische Form | Kristallpulver |