Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure-Dinatriumsalz-Lösung, 0.01 M (0.02 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073126
37.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
53.83 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Schachtel
HDPE-Kunststoffflasche
139-33-3
C10H14N2Na2O8
336.21
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
57339238
CHEBI:64734
disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
139-33-3
C10H14N2Na2O8
336.21
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
57339238
CHEBI:64734
disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung 0,01 M (0,02 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche