Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung 0.1M (0.2N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung zur volumetrischen Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation gemäß Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
56.30 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Schachtel
HDPE-Kunststoffflasche
Beschreibung
Ethylendiamintetraessigsäure-Natriumsalzlösung 0,1 M (0,2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, zur volumetrischen Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation gemäß EU-Arzneibuch, BP
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 2.5 L |
IUPAC-Name | disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate |
Physikalische Form | Flüssig |