missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 220°C |
Farbe | Weiß |
pH | 2.5 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 292.23g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Dampfdruck | 0.013 hPa at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'