Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiaminetraessigsäure, Tetrasodiumsalztetrahydrat, 99.5 %, für molekular
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327211000
Weitere Details : CAS : 64-02-8 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/KomplexierungsreagenzSpezifikation
Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate | |
0.06 max. (0.1 M in water) at 280nm, 1.5 max. (0.1 M in water) at 260nm | |
10.7 to 11.7 (0.1M aq. soln.) | |
99.4% min. (Complexometry) | |
C10H20N2Na4O12 | |
100 g | |
14, 3517 | |
(0.1 M in water) Clear colorless | |
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
452.23 | |
452.23 | |
Molekularbiologie |
13235-36-4 | |
Weiß | |
>100°C | |
Glasflasche | |
MFCD00150027 | |
01,373; 05,296 | |
tetrasodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate, edetate sodium tetrahydrate, unii-l13nhd21x6, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt tetrahydrate, acmc-209bp2, ksc910c4l, edta, tetrasodium tetrahydrate salt, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, tetrasodium salt, tetrahydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, sodium salt, hydrate 1:4:4 | |
XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J | |
Tetranatrium;-2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;tetrahydrat | |
23287279 | |
99.5% | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO – Nur für Forschungszwecke