Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, Trikaliumsalz Dihydrat, 99+%
Catalog Number p-4510494
114.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
65501-24-8
C10H13K3N2O8·2H2O
442.56
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, edta tripotassium salt, edta tripotassium salt dihydrate, tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-carboxylatomethyl carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, tripotassium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxymethyl amino acetate dihydrate, edta tripotassium salt, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate titration
2733162
Tricalium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetat;dihydrat
C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.O.[K+].[K+].[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
65501-24-8
C10H13K3N2O8·2H2O
442.56
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, edta tripotassium salt, edta tripotassium salt dihydrate, tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-carboxylatomethyl carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, tripotassium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxymethyl amino acetate dihydrate, edta tripotassium salt, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate titration
2733162
Tricalium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetat;dihydrat
C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.O.[K+].[K+].[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (on dry substance) (Complexometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (KOCOCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH·2H2O
Menge 100 g
Formelmasse 442.56
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver