Learn More
Ethylidenecyclopentan, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024938
88.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2146-37-4
C7H12
96.173
MFCD00019319
VONKRKBGTZDZNV-UHFFFAOYSA-N
cyclopentane, ethylidene, ethyl idenecyclopentane, ethylidene-cyclopentane, cyclopentane,ethylidene, acmc-1cs2b, 1e-ethylidenecyclopentane, ethylidenecyclopentane, 90+%
75068
Ethylidencyclopentan
CC=C1CCCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2146-37-4
C7H12
96.173
MFCD00019319
VONKRKBGTZDZNV-UHFFFAOYSA-N
cyclopentane, ethylidene, ethyl idenecyclopentane, ethylidene-cyclopentane, cyclopentane,ethylidene, acmc-1cs2b, 1e-ethylidenecyclopentane, ethylidenecyclopentane, 90+%
75068
Ethylidencyclopentan
CC=C1CCCC1
It is used to make other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Herstellung anderer organischer Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylidenecyclopentane
Schmelzpunkt -130°C
Dichte 0.8
Siedepunkt 112°C to 114°C
Brechungsindex 1.45
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) ≥90%