Learn More
Ethylmalonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485566
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485566 5 g 5 Gramm
11495566 25 g 25 Gramm
11405576 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20715.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 601-75-2 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Ethylmalonic acid is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylmalonsäure ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol (sehr schwache Trübung) und Ethanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 601-75-2
Summenformel C5H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.115
MDL-Nummer MFCD00002668
InChI-Schlüssel UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylmalonic acid, 2-ethylmalonic acid, propanedioic acid, ethyl, 1,1-propanedicarboxylic acid, alpha-carboxybutyric acid, malonic acid, ethyl, ethylmalonate, ethyl-malonic acid, unii-432nf49dfg, ethylpropanedioic acid
PubChem CID 11756
ChEBI CHEBI:741548
IUPAC-Name 2-Ethylpropandisäure
SMILES CCC(C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylmalonic acid
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Menge 5 g
Beilstein 774334
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol (very faint turbidity),and ethanol.
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) 98%