Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylmercurithiosalicylsäure, Natriumsalz, 97.0 bis 101.0 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Ethylmercurithiosalicylsäure ist ein oxidierendes Reagenz, das Thiol-haltige aktive Stellen mehrerer Enzyme hemmt
- Es wird auch als Thimerosal oder 2-(Ethylmercuriomercapto)Benzoesäuresalz bezeichnet.
- Es kann sich an Thiol-Verbindungen wie Glutathion, Cystein und Thiol-Gruppen von Proteinen binden.
- Darüber hinaus kann es Inositol-Triphosphat-Calciumkanäle auf Membranen des endoplasmatischen Retikulums aktivieren, was zur Regulierung zellulärer Funktionen führt.
Anwendungen
- Ethylmercurithiosalicylsäure wird in der medizinischen Laborforschung einschließlich Impfstoffstudien als Konservierungsmittel weitläufig untersucht.
- Es hat sich gezeigt, dass es antimykotische und antiseptische Eigenschaften aufweist.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt |
| Schmelzpunkt | 232.0°C to 233.0°C |
| Farbe | Creme bis Weiß |
| pH | 6 to 8 (1% soln.) |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | 97.0-101.0% |
| Strukturformel | 2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na |
| Flammpunkt | 250°C |
| Merck Index | 15, 9470 |
| Show More |
Safety and Handling
- Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate