Learn More
Ethylphosphonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Ethylphosphonic acid is used as an internal standard in the determination of fosfomycin in human plasma. It is also used in the synthesis of nucleotide analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylphosphonsäure wird als interner Standard bei der Bestimmung von Fosfomycin im menschlichen Plasma verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Nukleotidanaloga verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
Ethylphosphonsäure wird als interner Standard bei der Bestimmung von Fosfomycin im menschlichen Plasma verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Nukleotidanaloga verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylphosphonic acid |
Schmelzpunkt | 58°C to 62°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1743032 |
Synonym | styrylboronic acid, e-styrylboronic acid, e-phenylethenylboronic acid, trans-2-phenylvinylboronic acid, e-2-phenylethenyl boronic acid, 2-phenylvinylboronic acid, trans-phenylethenylboronic acid, trans-phenylvinylboronic acid, e-styreneboronic acid |
SMILES | CCP([O-])([O-])=O |
IUPAC-Name | ethylphosphonate |
PubChem CID | 5702628 |
Formelmasse | 110.06 |