Learn More
Ethyl-Triphenylphosphoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026837
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1530-32-1
C20H20BrP
371.26
MFCD00011838
JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
ethyltriphenylphosphonium bromide, ethyl triphenyl phosphonium bromide, triphenylethylphosphonium bromide, phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide, ethyltriphenylphosphanium bromide, ethyl triphenylphosphonium bromide, unii-r85v84ul5v, ethyltriphenylphosphoniumbromide, guaifenesin powder, pubchem18705
73727
[Br-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1530-32-1
C20H20BrP
371.26
MFCD00011838
JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
ethyltriphenylphosphonium bromide, ethyl triphenyl phosphonium bromide, triphenylethylphosphonium bromide, phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide, ethyltriphenylphosphanium bromide, ethyl triphenylphosphonium bromide, unii-r85v84ul5v, ethyltriphenylphosphoniumbromide, guaifenesin powder, pubchem18705
73727
[Br-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ethyltriphenylphosphonium bromide acts as a reactant in the synthesis of D-amino acids from L-cysteine-derived thiazolidines, Leiodolide A through aldol reactions and Horner-Wadsworth-Emmons olefination. It is also used in the preparation of cycloalkanoindolines through diastereoselective intramolecular inimo-ene reactions. Further, it is used as a reagent in solid-state metathesis polycondensation to prepare alkyl-dipropenylthiophene monomers and Mizoroki-Heck cyclization and cascading Tsuji-Trost cyclization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyltriphenylphosphoniumbromid wirkt als Reaktionsmittel bei der Synthese von D-Aminosäuren aus L-Cystein-abgeleiteten Thiazolidinen, Leiodolid A durch Aldol-Reaktionen und Horner-Wadsworth-Emmons-Olefination. Es wird auch bei der Vorbereitung von Cycloalkanoindolinen durch diastereoselektive intramolekulare Inimo-En-Reaktionen verwendet. Darüber hinaus wird es als Reagenz in der Festkörpermetathese-Polykondensation zur Vorbereitung von Alkyl-Dipropenylthiophen-Monomeren und Mizoroki-Heck-Cyclisierung und Kaskadierung von Tsuji-Trost-Cyclisierungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer löslich in Wasser, Aceton und Isopropanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyltriphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 206°C to 210°C
Flammpunkt >200°C (392°F)
Geruch Odorless
Strukturformel CH3CH2P(C6H5)3Br
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3599630
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Slightly soluble in water,acetone and isopropanol.
IUPAC-Name ethyltriphenylphosphanium bromide
Formelmasse 371.26
Reinheit (%) ≥98%