Learn More
Ethynodiol, TRC
Artikelnummer. 30386058
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386058 250 mg
30377129 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30386058 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE932120250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1231-93-2
Summenformel C20 H28 O2
Molekulargewicht (g/mol) 300.44
Synonym (3β,17α)-19-Norpregn-4-en-20-yne-3,17-diol, 19-Nor-17α-pregn-4-en-20-yne-3β,17-diol (6CI,7CI,8CI), 17α-Ethynyl-4-estrene-3β,17β-diol, 17α-Ethynyl-4-oestrene-3β,17β-diol, 3β-Hydroxylynestrenol, Ethinodiol, Ethynodiol, Etynodiol
IUPAC-Name (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C[C@@H](O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethynodiol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,14-18,21-22H,4-11H2,2H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Formelmasse 300.2089