Learn More
Ethynylferrocene (>90%), TRC
Artikelnummer. 30379642
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30379642 500 mg
30387311 50 mg
30386114 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30379642 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE937105500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1271-47-2
Summenformel C12H10Fe
Molekulargewicht (g/mol) 210.06
Synonym Ferrocene, ethynyl- (8CI,9CI), Iron, cyclopentadienyl(ethynylcyclopentadienyl)- (7CI), 1-Ethynylferrocene, Ethynylferrocene, Ferrocenylacetylene, Ferrocenylethyne
IUPAC-Name Iron, cyclopentadienyl(ethynylcyclopentadienyl)-
SMILES C#C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethynylferrocene
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H5.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h1,3-6H;1-5H;/q2*-1;+2
Formelmasse 210.01