Learn More
Etidocainhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Etidocaine Hydrochloride |
| CAS | 36637-19-1 |
| Summenformel | C17 H28 N2 O . Cl H |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Butanamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylpropylamino)-, hydrochloride (1:1), Butanamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylpropylamino)-, monohydrochloride (9CI), Butanamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylpropylamino)-, monohydrochloride, (±)-, Duranest, Duranest hydrochloride, Etidocaine hydrochloride, W 19053 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H28N2O.ClH/c1-6-12-19(8-3)15(7-2)17(20)18-16-13(4)10-9-11-14(16)5;/h9-11,15H,6-8,12H2,1-5H3,(H,18,20);1H |
| SMILES | Cl.CCCN(CC)C(CC)C(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-Name | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[ethyl(propyl)amino]butanamid;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 312.88 |
| Formelmasse | 312.1968 |