Learn More
Etilefrinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Etilefrin, Hydrochloride |
| CAS | 534-87-2 |
| Summenformel | C10 H15 N O2 . HCl |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNCC(O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-Name | 3-[2-(Ethylamino)-1-hydroxyethyl]phenolhydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.69 |
| Formelmasse | 217.087 |