missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Etodolac-d3 (1-Ethyl-2,2,2-d3), CDN

Artikelnummer. 30326257
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326257 0.005 g 0.01 Gramm
30315729 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326257 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND72960.005G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material rac Etodolac-d3
CAS 1276197-46-6
Summenformel C17 D3 H18 N O3
Menge 0.005 g
Synonym Etodolac-D3 (1-ethyl-2,2,2-D3), (±)-Etodolac-d3 (1-ethyl-2,2,2-d3), rac Etodolac-d3, 8-Ethyl-1-(ethyl-2,2,2-d3)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 2-[8-Ethyl-1-(2,2,2-trideuterioethyl)-4,9-dihydro-3 H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic acid
InChI-Formel InChI=1 S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18 H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/i2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(CC)cccc23
IUPAC-Name 2-[8-ethyl-1-(2,2,2-Trideuterioethyl)-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 290.372
Formelmasse 290.171 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.