missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etofenamat, Mikromol™

Artikelnummer. 18060230
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18060230 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18060230 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0105.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Etofenamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Etofenamate
CAS 30544-47-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Etofenamate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H18 F3 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Etofenamate, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, Benzoic acid, 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl flufenamate, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, B 577, Bay-d 1107, Bayrogel, Glasel, Reumon, Rheumon, Rheumon gel, TV 485, Traumon Gel, WHR 5020, Anthranilic acid, N-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester (8CI)
InChI-Formel InChI=1S/C18H18F3NO4/c19-18(20,21)13-4-3-5-14(12-13)22-16-7-2-1-6-15(16)17(24)26-11-10-25-9-8-23/h1-7,12,22-23H,8-11H2
SMILES OCCOCCOC(C1=CC=CC=C1NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=O
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl-2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 369.34
Menge 250 mg
Formelmasse 369.1188 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.