missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etofenamate, TRC

Artikelnummer. 30135438
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135438 1 g 1 Gramm
30135421 100 mg 100 Milligramm
30005461 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135438 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9331351G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 30544-47-9
Summenformel C18 H18 F3 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 369.34
Synonym Etofenamate, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, Benzoic acid, 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, Anthranilic acid, N-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester (8CI), 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl flufenamate, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, B 577, Bay-d 1107, Bayrogel, Etofenamate, Glasel, Reumon, Rheumon, Rheumon gel, TV 485, Traumon Gel, WHR 5020
IUPAC-Name 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate
SMILES OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Etofenamate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H18F3NO4/c19-18(20,21)13-4-3-5-14(12-13)22-16-7-2-1-6-15(16)17(24)26-11-10-25-9-8-23/h1-7,12,22-23H,8-11H2
Formelmasse 369.1188
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.