Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17302501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17302501 500 mg 500 Milligramm
17392491 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17302501 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468725000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 269055-15-4
Summenformel C20H15BrN6O
Molekulargewicht (g/mol) 435.29
MDL-Nummer MFCD09837879
InChI-Schlüssel PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
IUPAC-Name 4-({6-amino-5-bromo-2-[(4-cyanophenyl)amino]pyrimidin-4-yl}oxy)-3,5-dimethylbenzonitril
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1OC1=NC(NC2=CC=C(C=C2)C#N)=NC(N)=C1Br)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material Etravirine
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis Gelb bis Beige
Schmelzpunkt 262°C to 265°C
Löslichkeit Unlöslich in Wasser
Menge 500 mg
Formelmasse 435.28