missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ets-1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30157134
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30157134 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30157134 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP298794CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Ets-1 Polyclonal antibody specifically detects Ets-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Ets-1
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Avian erythroblastosis virus E26 (v-ets) oncogene homolog-1, ets protein, ETS-1, EWSR2, FLJ10768, p54, protein C-ets-1, v-ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 1, v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1 (avian)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human Ets-1.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Innate Immunity, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2113
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.