Learn More
Cytiva DALT Gel 12.5
Artikelnummer. 10610416 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
10610416 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10610416 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17600236
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit Barcode zur praktischen Proben- und Chargenverfolgung. Fertige Gelkassetten verbessern die Effizienz und den Durchsatz. Gele können schnell und mit nur minimalem Zeitaufwand geladen und entladen werden.
DALT Gel 12.5 (26 x 20 cm) ist ein an eine Kunststofffolie gebundenes Polyacrylamid-Fertiggel, einfach in der Handhabung und formstabil. Die mit Barcode versehenen Gele ermöglichen eine anwenderfreundliche Nachverfolgung von Proben und Chargen. DALT Gel 12.5 wird zusammen mit dem DALT Puffersatz verwendet. Der Pffersatz enthält konzentrierte Puffer für die Nutzung des Gels, Gelpuffer für das Einbringen des Gels in die DALT-Fertiggelkassette und Dichtungslösung für die Anwendung des IPG-Streifens. Der Puffer im Gel ist Bestandteil eines Puffersystems, das eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Fertige Gelkassetten verbessern die Effizienz und den Durchsatz. Gele können schnell und mit nur minimalem Zeitaufwand geladen und entladen werden.
  • Elektrophoreseeinheit mit höchstem Fassungsvermögen und den größten erhältlichen Fertiggelen (26 x 20 cm)
  • Stabiles, diskontinuierliches Puffersystem in einem vorgefertigten, homogenen Gel für eine hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Anwenderfreundliche Gelkassetten zum Laden, Entladen und Lagern von Gelen
  • Da Stromzufuhr und Temperaturregelung programmierbar sind, ist eine hohe Reproduzierbarkeit zwischen den Durchläufen gegeben.
  • Das System ist auf einen minimalen Pufferverbrauch ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Puffer basierend auf Piperidinopropionamid (PPA)
Farbe Farblos
Inhalt und Lagerung Haltbarkeit: 8 Monate, Lagerung: 2 bis 8 °C
Format Fest
Menge 6/Packung
Trennungsbereich 12.000 bis 120.000 Mr
Abmessungen (L x B x H) 255 x 196 x 1 mm