Learn More
Applied Biosystems™ Eukaryotic 18S rRNA Endogenous Control (FAM™/MGB probe, non-primer limited)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10618295 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
125 Reaktionen
2500 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10618295 2500 Reaktionen 1 Stück
10370545 125 Reaktionen 1 Stück
10015904 500 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10618295 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4352930E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Endogene Kontrolle für eukaryotische 18S-rRNA (FAM™/MGB-Sonde, ohne Primerbegrenzung)
Die Applied Biosystems™ endogene Kontrolle für eukaryotische 18S rRNA (FAM™ ⁄ MGB-Sonde, nicht Primer-begrenzt) ist als endogene Kontrolle vorgesehen. Sie ermöglicht die relative Quantifizierung der Genexpression in cDNA-Proben unter Verwendung anderer Assays zur Bestimmung der Genexpression. Die Sonde wird mit 6FAM™-Farbstoff markiert - MGB und Primer nicht begrenzt. Kann für Singleplex-PCR-Reaktionen verwendet werden. Eine endogene Kontrolle ist zur Verwendung mit inventarisierten und nicht inventarisierten TaqMan™ Genexpressionsassays, kundenspezifischen TaqMan™ Genexpressionsassays und⁄oder kundenspezifischen TaqMan™ Primern und Sonden vorgesehen.
Assaydetails:
Gensymbol: 18S
RefSeq: X03205.1
Position der Exon-Sonde: n. z.
Amplikongröße: 187
Entsprechende TaqMan Assay-ID: Hs99999901_s1
TaqMan™ endogene Kontrollen
Quantitative Genexpressionen mit TaqMan™ endogenen Kontrollen machen monatelange Assaydesigns, -formulierungen und -tests unnötig. Diese praktische Sammlung vorgefertigter Sonden und Primer ermöglicht die Normalisierung der Menge an Proben-RNA oder -DNA in einer Reaktion.
Komplettlösung für quantitative Genexpression
Fällt es Ihnen schwer, zu entscheiden, welche Kontrollen zur quantitativen Genexpression verwendet werden sollen — selbst mit detaillierten Informationen über biologische Systeme? TaqMan™ endogene Kontrollen vermeiden Versuche und Fehler bei der Auswahl von Kontrollen für die meisten gängigen Gene bei Mensch, Maus, Ratte und Eukaryoten.
Einfache Handhabung
Alle Komponenten der TaqMan™ endogenen Kontrollen sind qualitätsgeprüft, in einer einzigen 20x-Mischung formuliert und auf ihre Funktionalität geprüft. Die Kontrollen sind nicht nur anwenderfreundlich, sondern auch mit den universellen Bedingungen für zweischrittige RT-PCR ganzheitlich kompatibel. Fügen Sie einfach den TaqMan™ PCR-Universal-Mastermix (mit oder ohne AmpErase™ UNG) und Ihre cDNA-Probe hinzu, um empfindliche, reproduzierbare und wirklich quantitative Genexpressionsdaten auf Applied Biosystems Geräten zu erzeugen, darunter Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Echtzeit-PCR-Systeme sowie 7000 und 7700 Sequenz-Detektionssysteme.
Flexibles Angebot
Wir fertigen jede endogene Kontrolle mit unserer bewährten 5'-Nuklease-Chemie. Für maximale Flexibilität können Sie zwischen zwei verschiedenen Reporter-Farbstoffen und zwei Quenchern wählen:
  • Eine mit FAM™-Farbstoff markierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeweils 900 nM)
  • Eine mit VIC™-Farbstoff markierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (max 150 nM pro y-Primer)
  • Eine mit VIC™-Farbstoff markierte TAMRA™-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (max. 150 nM pro y-Primer)
    Die Auswahl der richtigen endogenen Kontrolle
    Endogene Kontrollen können die Expressionswerte von Zielgenen normalisieren, indem sie Unterschiede in der Menge der cDNA in den PCR-Reaktionswells korrigieren. Für beste Ergebnisse stellen Sie sicher, dass die endogene Kontrolle durchgängig in dem zu testenden Probensatz exprimiert wird. Die Expression der endogenen Kontrolle muss in allen Proben der Untersuchung einheitlich sein. Achten Sie beim Multiplexing darauf, dass der Genexpressionswert der endogenen Kontrolle größer ist als der des Ziels.
    Multiplex vs. Singleplex PCR
    Alle TaqMan™ endogenen Kontrollen, die mit VIC™ Reporterfarbstoff markierte Sonden enthalten, sind Primer-begrenzt. Dies ermöglicht Multiplexing von TaqMan™ Endogenous Controls mit Assays zur Bestimmung der Zielgenexpression, sofern das Kontrollgen reichlicher als das Zielgen exprimiert ist. Alle TaqMan™ endogenen Kontrollen, die mit dem FAM™-Reporterfarbstoff markierte Sonden enthalten, sind nicht Primer-begrenzt und nicht für Multiplexing vorgesehen.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 20X
    Zugriffsnummer Gehäuse X03205.1
    Amplikongröße 187
    Inhalt und Lagerung Kontroll-Primer-Sondenset(s)
    Nachweisverfahren Primer-Sonde
    Format Tube
    PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR
    Gensymbol Gehäuse 18S
    Marker oder Farbstoff FAM
    Produktlinie FAM, TaqMan
    Menge 2500 reactions
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Spezies Eukaryotisch, Ratte, Maus, Mensch
    Ziel 18S rRNA
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
    Anzahl Reaktionen 2500 Reaktionen