Learn More
Eupatilin, TRC
Artikelnummer. 30387367
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387367 50 mg
30379584 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387367 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE93870050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22368-21-4
Summenformel C18 H16 O7
Molekulargewicht (g/mol) 344.32
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-, Flavone, 5,7-dihydroxy-3',4',6-trimethoxy- (8CI), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3',4',6-trimethoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-6,3',4'-trimethoxyflavone, Eupatilin, NSC 122413, Stillen
IUPAC-Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxychromen-4-one
SMILES COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(O)cc3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eupatilin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-14(12)23-2)13-7-10(19)16-15(25-13)8-11(20)18(24-3)17(16)21/h4-8,20-21H,1-3H3
Formelmasse 344.0896
Reinheit (%) >95%