Learn More
Deltalab™ Eurotubo Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen mit Kappen
Artikelnummer. 12040992
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
12040992 12 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12040992 Lieferant Deltalab™ Lieferanten-Nr. 401402
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eurotubo Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen mit grünen Verschlüssen sind steril oder nicht steril erhältlich. Der äußere Sockel ermöglicht es, die Röhrchen freistehend zu halten. Beim Autoklavieren sollten die Kappen gelöst werden.
  • Proben- und/oder Urinsammelbehälter
  • Autoklavierbar
  • Grüne HDPE-Verschlusskappe
  • Äußerer Sockel
  • Vormontierte Kappe
Spezifikation
Verschlussfarbe Grün
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 12 ml
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 1500/Karton
Anzahl pro Packung 250 Packungen
Verpackung Karton
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 102,9 mm
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 16,2 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 15.000 × g