Learn More
Thermo Scientific™ Eutech Kalibrierlösung für Handmessgeräte, 1413 µS/cm KCl
Für Messgeräte wird eine periodische Kalibrierung mit genauen Standards empfohlen
Marke: Thermo Scientific™ 01X211207
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.46800kg
Beschreibung
- 1413 μS/cm KCl Kalibrierlösung
- Verpackt in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff
- Wirtschaftlich und praktisch für die Verwendung im Labor.
Spezifikation
Flüssig | |
Nil | |
Komplex | |
1er-Karton | |
102.4 °C | |
450 ml | |
Kostengünstig und praktisch in der Anwendung | |
Kalibrierung |
Anorganische Salze | |
7447-40-7 | |
1413 µS/cm-Kalibrierlösung | |
7 | |
Colorless | |
1 | |
Eutech Handmessgeräte | |
Kalibrierlösung |