Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan 600-pH-Messgerät
Artikelnummer. 12951688
Change view
Click to view available options
Bereich (pH):
-2 bis 20
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich (pH) unitSize
12951688 -2 bis 20 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12951688 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X415102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Das wasserfeste Eutech™ CyberScan pH 600 pH-Messgerät ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen.
Merkmale:
  • Höhere Genauigkeit bei schwankender Temperatur mit automatischem/manuellem Temperaturausgleich.
  • Mega-Speicherplatz, der bis zu 500 Datensätzen mit Temperaturmesswerten speichert/zurückruft, mit Zeit- und Datumsstempelung, die gemäß GLP-Standards formatiert ist.
  • Drahtlose und kabelfreie Datenübertragung mit Infrarot-IrDA-Technologie. Im Lieferumfang ist eine PC-basierte kostenlose Datenerfassungssoftware enthalten, mit der Sie Daten problemlos importieren und Berichte in gängige Tabellenkalkulationsprogramme Ihrer Wahl erstellen können.
  • Abrufen der Elektrodensteigung, des Elektrodenversatzwerts und der vorherigen Kalibrierungswerte zur einfachen Referenz
  • Das große, leicht ablesbare benutzerdefinierte Display mit simultanen Messwerten bietet eine optimale Anzeige mit benutzerfreundlichen Symbolen
  • Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, um die Anzeige und Aufnahme zu erleichtern
  • Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
  • Der flüchtige Speicher speichert Einstellungen und gespeicherte Daten, selbst wenn die Batterien leer sind.
  • pH-Pufferoptionen: USA, NIST, DIN, PWB
Anwendungen
  • Industrie: Für Prüfungen in Wasseraufbereitungsanlagen, Konditionierungsanlagen, Kühltürmen, Wassertests in der Lebensmittelverarbeitung, in der Druck- und Chemieindustrie sowie in der Wasser-/Abwasserbehandlung.
  • Umwelt/Landwirtschaft: Einsatz in Umweltstudien, Aquarien und Hydroponik.
  • Für Bildungszwecke: Ideal für schnelle und genaue routinemäßige pH-Kontrollen in Labors und Schulen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung pH 600 pH/mV-Messgerät mit ATC- Probe & DAS-Software
Enthält Stabilitätsanzeige; Selbstdiagnose; permanenter Speicher; Halten und automatische Abschaltung nach 20 Minuten
Genauigkeit (Temperatur) 0,1 °C/1,0 °F
Genauigkeit (mV) ±0,2
Genauigkeit (pH) ±0,01
Ausgänge IrDA, RS-232C
Measurement Modes 500
Kalibrierung Benutzerdefinierte Pufferkalibrierung
Bereich (pH) -2 bis 20
Auflösung (pH) 0,01, 0,1
Bereich (mV) ±2000 mV
Auflösung (mV) 0.1 mV
Calibration Points 2 bis 5
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +110 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14.0 bis 230 °F
Auflösung (Temperatur) 0.1 °C / 1.0 °F
Displaytyp Hintergrundbeleuchtete Punktmatrix, Anzeige von Steilheit/Offset:: Ja (Display + Symbol)
Hauptspeicher 500 Datensätze
Datenpunkte 500
Alarmausgang Alarm CAL-fällig: Ja (Tage - Max. 30), Sollwert-Alarm
Eingänge DC-Cinch-Buchsen, 8-Stiftanschluss, BNC
Zertifizierung/Konformität GLP: Ja
IP-Schutzart IP-67
Netzteil 9 V DC-Netzadapter (optional)
Stromversorgung 9 V DC-Netzadapter
Temperaturkompensation Automatisch/manuell (0 °C bis 100 °C)
Akkutyp 4 AAA-Baterien, 1.4 V