Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 450-Messgerät
Artikelnummer. 15317053
Change view
Click to view available options
Typ:
pH -Messgerät und Elektrode
pH-Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
15317053 pH-Messgerät 1 Stück
15327053 pH -Messgerät und Elektrode 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15317053 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X651628
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Eutech™ bietet eine große Auswahl an pH-Messgeräten und Elektroden. Das pH450 Messgerät-Kit ist ein robustes, wasserdichtes Messgerät, das sich ideal für jede Umgebung eignet und pH/mV/Ionen/Temperatur misst.
Eigenschaften
  • Strapazierfähiges, wasserdichtes und staubdichtes Design mit IP67-Rating
  • Großes, hintergrundbeleuchtetes Display – Anzeige der Messung mit Temperatur und Steilheit in %
  • Grip-Clip™ – schnelles und einfaches Befestigen der pH-Elektrode am Becher oder Behälter
  • Automatische Kalibrierung von bis zu 5 Punkten mit USA- oder NIST-Puffergruppen (bis zu 6 Punkte mit DIN). Die neue manuelle Option ermöglicht die Kalibrierung mit bis zu 5 benutzerdefinierten Pufferstandards
  • Automatische Puffererkennung – Automatische Identifizierung des richtigen pH-Puffers für eine schnelle Kalibrierung
  • Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
  • Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
  • Wählbare Temperaturanzeige in ºC/ºF – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
  • Intuitive, benutzerfreundliche Symbole – Elektrodenstatus zeigt pH-Anstieg an
  • Speicherung von bis zu 500 Datensätzen – Einfache USB- oder RS232-Ausgabe mit optionalen Datenkabeln
  • Integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierungsdaten mit Uhrzeit und Datum – und erfüllt die GLP-Standards (Good Laboratory Practices)
  • Längere Akkulaufzeit durch zwei AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
  • Integriertes Stativ mit Wandmontageoption – Ermöglicht einfache Messungen oder Lagerung auf dem Labortisch
  • Kompatibel mit pH-, ORP- oder ISE-Elektroden mit BNC-Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Nur pH 450-Messgeräte: Messgerät, Grip-Clip™, zwei AA-Batterien
Enthält Echtzeituhr: Zeit- und Datumsstempel der Kalibrierung und der gespeicherten Daten
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 °C/± 0,9 °F
Genauigkeit (mV) ±0,2 +2 LSD oder +0,5 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (pH) ±0,01
Ausgänge USB, RS232
Measurement Modes 500
Kalibrierung mV: ±200 mV, Ion: Von 2 bis 4 oder 2 bis 5 Punkte: 0,10, 1,00, 10,0, 100,0 und 1000 / 0,20, 2,00, 20,0
Bereich (pH) -2 bis 16
Auflösung (pH) pH 0.01
Bereich (mV) ±2000 mV
Auflösung (mV) 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV über
Calibration Points Bis zu 5 (USA und NIST), bis zu 6 (DIN)
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +110 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14.0 bis 230.0 °F
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C/°F
Temperaturfühlerkalibrierung Offset in Schritten von 0.1, ±10 °C oder ±18 °F
Displaytyp LCD, benutzerspezifisch anpassbar, mit Hintergrundbeleuchtung
Hauptspeicher Speichert bis zu 500 Datensätze
Datenpunkte 500
IP-Schutzart IP-67
Netzteil Optional
Abmessungen (L x B x H) Messgerät: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 in (20 x 8.3 x 5.7 cm), verpackt: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 in (23 x 23 x 7 cm)
Gewicht (metrisch) Messgerät: 0.5 kg, verpackt: 0.7 kg
Gewicht (angloamerikanisch) Messgerät: 1 lbs., verpackt: 1.4 lbs.
Bereich (Ionen) 0.0 bis 2000 ppm
Auflösung (Ionen) 0.01 / 0.1 / 1 ppm
Temperaturkompensation Automatisch oder manuell von -10 bis 110 °C
Akkutyp Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Typ pH-Messgerät
Akkulaufzeit >500 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Genauigkeit (Ion) ±0.5 % des Endwertes (monovalent); ±1 % des Endwertes (divalent)