Learn More
Eutech™ pH-Pufferbeutel
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden
Marke: Thermo Scientific Eutech ECBU7BS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Merkmale:
- pH-Pufferbeutel -20 ml
- NIST-konform
Spezifikation
pH Meters and Electrodes | |
pH 7.00-Puffer-Beutel (NIST-rückführbar), Packung mit 20 x 20 ml-Beuteln | |
20 x 20 mL |
Buffer Solution | |
7 |