Learn More
Eutech™ pH-Puffer und -Lösungen, farbcodiert
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen.
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden.
Eigenschaften:
- Puffer- und Kalibrierlösungen in 60 ml-, 480 ml- oder 1 l-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
Farbcodierungen der Pufferlösungen:
- Rosa = pH 4,01
- Gelb = pH 7,00
- Blau = pH 10,01
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Beschreibung | Buffer |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | pH-Messgeräte und Elektroden |
| pH | 4,01 |
| Menge | 1 l |
| Lösungstyp | Pufferlösung |