Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH-Kombinationsprozesselektrode mit Ryton-Körper und ATC
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ EC100GTSO20B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16335125
  • 656.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. EUtech™ Ryton-Körper pH-Kombinationsprozesselektrode mit ATC wird für allgemeine pH-Messungen, pH-Messungen mit ATC und pH-Messungen in lauten Umgebungen (z. B. Galvanisierung) verwendet.
Weitere Spezifikationen:
  • Klassifizierung: pH
  • Drucktoleranz: 6 bar (87 psi)
  • Temperatursensor: Pt 100
  • Potentialausgleichs-Pin/Flüssigmasse: Platinum
  • Gewinde: ¾ in. NPT
  • Kabel: Integrierter, rauscharmer Halbleiter mit Abschirmung
  • Gewicht: EC100GTSO05B- 650 g, EC100GTSO10B - 850 g, EC100GTSO20B - 950 g
Spezifikation
Spezifikation
Ryton-Körper pH-Kombinationselektrode mit Pt100 RTD (mit ATC) & 20 m-Kabel mit BNC & PMP
Doppel
0 bis 14
pH/ORP-Kombinationselektrode
Ringförmiges PTFE, Doppeldiaphragma
65,6 ft
20 m
BNC-Anschluss
PPS (Ryton)
0 °C° bis 80 °C°
Gesättigtes KCl, polymerisiertes Gel (Referenzelektrolyt)
32 °F bis 176 °F
151 mm
26 mm