Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH-Kombinationsprozesselektrode mit Ryton-Körper und ATC
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
407.04 € - 656.00 €
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Diaphragma Doppel
Material PPS (Ryton)
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C° bis 80 °C°
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Länge (metrisch) Kabel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Länge (metrisch) Kabel Preis Menge & Verfügbarkeit  
16335125
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
EC100GTSO20B
Ryton-Körper pH-Kombinationselektrode mit Pt100 RTD (mit ATC) & 20 m-Kabel mit BNC & PMP 20 m
656.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15664609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
EC100GTSO10B
Ryton-Körper pH-Kombinationselektrode mit Pt100 RTD (mit ATC) & 10 m-Kabel mit BNC & PMP 10 m Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. EUtech™ Ryton-Körper pH-Kombinationsprozesselektrode mit ATC wird für allgemeine pH-Messungen, pH-Messungen mit ATC und pH-Messungen in lauten Umgebungen (z. B. Galvanisierung) verwendet.
Weitere Spezifikationen:
  • Klassifizierung: pH
  • Drucktoleranz: 6 bar (87 psi)
  • Temperatursensor: Pt 100
  • Potentialausgleichs-Pin/Flüssigmasse: Platinum
  • Gewinde: ¾ in. NPT
  • Kabel: Integrierter, rauscharmer Halbleiter mit Abschirmung
  • Gewicht: EC100GTSO05B- 650 g, EC100GTSO10B - 850 g, EC100GTSO20B - 950 g
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
PPS (Ryton)
0 °C° bis 80 °C°
Gesättigtes KCl, polymerisiertes Gel (Referenzelektrolyt)
32 °F bis 176 °F
26 mm
Doppel
0 bis 14
pH/ORP-Kombinationselektrode
Ringförmiges PTFE, Doppeldiaphragma
151 mm