Learn More
Eutech™ Eutech Salt 6+ Handmessgeräte
Beschreibung
Die neue Thermo Scientific™ Eutech 6+ Serie von Salinitäts-Handmessgeräten ist die ideale Lösung für Ihre grundlegenden Ansprüche an Wasseruntersuchungen.
Innovatives Elektrodendesign
- Schnelle, wiederholbare Messungen dank schnellem automatischem Temperaturausgleich, strategisch platzierte Lüftungsöffnungen verhindern den Einschluss von Luftblasen
- Die abnehmbare Elektrodenhülse ermöglicht eine einfache Wartung
Langlebige Gummiarmierung mit Tischgeräteständer
- Die Gummiarmierung verfügt über einen praktischen Tischgeräteständer, damit bei Bedarf der ideale Anzeigewinkel eingestellt werden kann
Hochpräzise Bestimmung der Salinität
- Das neue Design entspricht der nichtlinearen Salinitätskurve und sorgt so bei einem einzigen Kalibrierpunkt für erhöhte Präzision im gesamten Messbereich
Innovativer Grip-Clip Elektrodenhalter
- Passt an die meisten Bechergläser, ohne dass ein separater Elektrodenhalter benötigt wird
- Die Elektroden verbleiben während der Nutzung in ihrer aufgehängten Position und kommen nicht mit den Rührstäben in Kontakt
- Die Elektroden können je nach Probenbehälter und Ihren individuellen Wünschen schnell in ihrer Höhe verstellt werden
Robuster Transportkoffer mit Zubehör
- Der kompakte Hartschalen-Transportkoffer enthält alles erforderliche Zubehör für Ihre Kalibrierung und Messung
- Er schützt das Messgerät bei Nichtgebrauch und verfügt über einen verschließbaren Stauraum für gerade nicht benötigte Teile
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Salz 6+-Messgerät mit GripClip |
| Measurement Modes | Salinität mit Temperatur |
| Temperaturkompensation | Automatisch oder manuell (-0 bis 50 °C) |
| Bereich (Salinität) | 1,0 bis 50,00, 0,1 bis 5,00 % |
| Auflösung (Salinität) | 0,1 ppt/0,01 % |
| Genauigkeit (Salinität) | ± % der Originalgröße |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0,00 °C bis 100,0 °C (80,0 °C mit mitgeliefertem Fühler) |
| Auflösung (Temperatur) | 0,1 °C (0,1 °F) |
| Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,5 °C (± 0,9 °F) |
| Typ | Leitfähigkeitsmessgerät |
| Mehr anzeigen |
Garantie: Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.