Learn More
Eutech™ Eutech TDS 6+ Handmessgeräte
Für schnelle und präzise TDS-Messungen im Feld, in Labors und in Schulen.
Marke:  Eutech™ 01X289428
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11599204
  • 466.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die neue Thermo Scientific™ Eutech 6+ Serie von TDS-Handmessgeräten ist die ideale Lösung für Ihre grundlegenden Ansprüche an Wasseruntersuchungen.
Innovatives Elektrodendesign
  • Schnelle, wiederholbare Messungen dank schnellem automatischem Temperaturausgleich, strategisch platzierte Lüftungsöffnungen verhindern den Einschluss von Luftblasen 
  • Die abnehmbare Elektrodenhülse ermöglicht eine einfache Wartung 
Langlebige Gummiarmierung mit Tischgeräteständer
  • Die Gummiarmierung verfügt über einen praktischen Tischgeräteständer, damit bei Bedarf der ideale Anzeigewinkel eingestellt werden kann
Hochpräzise Bestimmung der Salinität
  • Das neue Design entspricht der nichtlinearen Salinitätskurve und sorgt so bei einem einzigen Kalibrierpunkt für erhöhte Präzision im gesamten Messbereich
Innovativer Grip-Clip Elektrodenhalter
  • Passt an die meisten Bechergläser, ohne dass ein separater Elektrodenhalter benötigt wird
  • Die Elektroden verbleiben während der Nutzung in ihrer aufgehängten Position und kommen nicht mit den Rührstäben in Kontakt
  • Die Elektroden können je nach Probenbehälter und Ihren individuellen Wünschen schnell in ihrer Höhe verstellt werden
Robuster Transportkoffer mit Zubehör
  • Der kompakte Hartschalen-Transportkoffer enthält alles erforderliche Zubehör für Ihre Kalibrierung und Messung
  • Er schützt das Messgerät bei Nichtgebrauch und verfügt über einen verschließbaren Stauraum für gerade nicht benötigte Teile
Spezifikation
Spezifikation
TDS 6+-Messgerät mit GripClip
Automatisch oder manuell (-0 bis 80 °C)
0,05 % des Maximalwerts
0,30 bis 1,00
0,1 °C (0,1 °F)
4 x 1,5 V AAA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)
TDS mit Temperatur
0.00 to 9.99 ppm, 10.0 to 99.9 ppm, 100 to 999 ppm, 1.00 to 9.99 ppt, 10.0 to 99.9 ppt
±% des Maximalwerts ± LSD
0,00 °C bis 100,0 °C (80,0 °C mit mitgeliefertem Fühler)
±0,5 °C (±0,9 °F)
> 500 Std.
Sonderangebote
Garantie: Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.