Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Thermoelement-Einstechfühler, Typ K ECTPPENK01M
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an Temperaturfühlern für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X220102
Artikelnummer. 12981788
  • 247.23 € / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-06-2025
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an Temperaturfühlern für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Der Eutech™ Thermoelement-Einstechfühler, Typ K ECTPPENK01M, ist eine ungeerdete Penetrationssonde, die für die Durchdringung von Fleisch, Kunststoffen und halbweichen Materialien verwendet wird.
Merkmale:
  • Parameter: Temperatur
  • Maße: 120 x 3.2 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Typ K, Einstechfühler (für die Durchdringung von Fleisch, Kunststoffen und halbweichen Materialien), ungeerdet
-50 °C bis +700 °C
3,2 mm
Miniaturanschluss
Eutech Messgeräte: EcoScan Temp JKT, Temp 300, Temp 10K
Temperaturfühler
120 mm
1 m