Learn More
Thermo Scientific Chemicals Evans-Blau
Catalog Number p-7023339
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
314-13-6
C34H24N6Na4O14S4
960.79
MFCD00004021
KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
C.I. 23860
24832074
Tetranatrium;(Z)-4-Amino-6-[[4-[4-[(Z)-2-(8-Amino-1-oxo-5,7-Disulfonatonaphthalin-2-Yliden)Hydrazinyl]-3-Methylphenyl]-2-Methylphenyl]hydrazinyliden]-5-Oxonaphthalin-1,3-Disulfonat
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
314-13-6
C34H24N6Na4O14S4
960.79
MFCD00004021
KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
C.I. 23860
24832074
Tetranatrium;(Z)-4-Amino-6-[[4-[4-[(Z)-2-(8-Amino-1-oxo-5,7-Disulfonatonaphthalin-2-Yliden)Hydrazinyl]-3-Methylphenyl]-2-Methylphenyl]hydrazinyliden]-5-Oxonaphthalin-1,3-Disulfonat
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Evans Blue is used for estimation of blood volume and in double-labeling procedure for studying axonal branching. It acts as an inhibitor of L-glutamate and kainate receptor-mediated currents. It is also a P2X-selective purinoceptor antagonist. It is also useful in molecular biology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Evans Blue
Merck Index 14,3905
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 960.82
Menge 10 g