Learn More
Thermo Scientific Chemicals Evans Blau
Artikelnummer. 10656402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10656402 25 g Glasflasche 25 Gramm
10206640 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10656402 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 195550250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 314-13-6 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 314-13-6
Summenformel C34H24N6Na4O14S4
Molekulargewicht (g/mol) 960.79
MDL-Nummer MFCD00004021
InChI-Schlüssel KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Synonym C.I. 23860, Direct Blue 53
PubChem CID 24832074
IUPAC-Name Tetrasodium-(6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonat-1,2-dihydronaphthalin-2-yliden]hydrazin-1-yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalin-1,3-disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Evans Blue
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acids, alkalies, insoluble in ether
Formelmasse 960.78
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
compliance-icons
Product Identifier
  • Evans Blue
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.