Learn More
EVI2A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17415-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887304
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
May complex with itself or/and other proteins within the membrane, to function as part of a cell-surface receptor.
Spezifikation
Spezifikation
EVI2A
Polyclonal
Unconjugated
EVI2A
EVDA, EVI 2A, EVI2, EVI2A, Protein EVI2A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
2123
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P22794
EVI2A
EVI2A Fusion Protein Ag11075