Learn More
Invitrogen™ EVOS™ 100X Oil Objective, fluorite, coverslip-corrected
Artikelnummer. 15912157
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Objektiv
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15912157 1 Objektiv 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15912157 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AMEP4696
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Fluoritobjektiv ist ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen.
Dies ist ein Deckglas-korrigiertes Objektiv, das für die Bildgebung durch Nr. 1,5-Deckgläser optimiert ist. Die große Auswahl an Objektiven erfüllt die Anforderungen im gesamten Spektrum der Vergrößerungen und optischen Spezifikationen.
Weitere Merkmale dieses EVOS Objektivs:
  • Vergrößerung: 100X
  • Numerische Apertur: 1,28
  • Arbeitsabstand: 0,21 mm
  • Immersionsöl:
Mikroskopobjektive sind die wichtigsten Komponenten eines optischen Mikroskops, da sie für die primäre Bildbildung verantwortlich sind. Die Bildqualität ist für den Erfolg von Experimenten und für die Veröffentlichung von Bildern von entscheidender Bedeutung. Die EVOS Objektive leisten diese Qualität über das sichtbare Spektrum bis hin zu Nah-Infrarotlicht. Diese Leistung resultiert aus jahrelanger Perfektion bei der Herstellung von Objektiven. EVOS Objektive haben die gleichen oder bessere numerische Blenden wie andere Hersteller derselben Klasse, und die große Auswahl bedeutet, dass Sie für Ihre Bildgebungsanforderungen mehr Optionen haben.
Achromatische Objektive sind ideal für allgemeine Anwendungen mit Standardkorrektur von Farbe und Fokus geeignet.
Fluorit-Objektive bieten eine hervorragende Auflösung und werden mit höheren numerischen Aperturen als achromatische Objektive hergestellt, was zu helleren Fluoreszenzsignalen und höherer Kontrast-Bildgebung führt. Die höhere optische Qualität reduziert optische Abbildungsfehler erheblich, und die Korrektur von Farbe und Fokus ist deutlich besser als bei achromatischen Objektiven. Fluorit-Objektive eignen sich ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen, bei denen sie durch den höheren Kontrast ideal für die Farbbildgebung geeignet sind.
Apochromatische Objektive werden mit höchster Auflösung, höchster Fluoreszenzhelligkeit und höchstem Kontrast hergestellt; chromatische Abbildungsfehler werden nahezu eliminiert. Sie werden für die anspruchsvollsten Anwendungen, insbesondere bei Vergrößerungen von 60x und höher, empfohlen. Apochromatische Objektive sind die erste Wahl für die Aufnahme von Farbbildern in Weißlicht.
Hellfeld ist die elementarste Form der Lichtmikroskopie und wird durch Probenabsorption von Licht erreicht. Ein Bereich mit höherer Dichte in einer Probe absorbiert mehr Licht und erhöht so den Kontrast in diesen Bereichen.
Phasenkontrast-Objektive sind am nützlichsten für schwer sichtbare, durchscheinende Proben. Diese Kontrastmethode funktioniert, indem Phasenverschiebungen, verursacht durch Licht, das durch eine durchscheinende Probe hindurch geht, in Helligkeitsänderungen (d. h. Kontrast) umgewandelt werden.
Die LWD-Objektive (Long Working Distance, Objektive für vergrößerten Arbeitsabstand) sind für den Einsatz in Gefäßen mit einer nominalen Wanddicke von 0,9 – 1,5 mm optimiert. Dazu gehören Gefäße, die häufig in Zellkultur- und zellbasierten Assays verwendet werden, beispielsweise Objektträger, Zellkulturschalen und -kolben, Mikrotiterplatten-Wells usw. Deckglas-korrigierte Objektive sind für die Verwendung durch #1,5 Deckgläser optimiert (Dicke ca. 0,17 mm). Diese Objektive haben ein höheres Vergrößerungs-/NA-Verhältnis und bieten im Vergleich zu LWD-Objektiven eine höhere Auflösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Objektivlinse
Produktlinie EVOS
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS FL Auto 2 (AMAFD2000), EVOS M5000 (AMF5000)
Enthält Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten
Objektivtyp Deckglas-korrigiertes Ölimmersion Objektiv, Fluorit
Vergrößerung 100X
Menge 1 Objektiv
Versandbedingung Raumtemperatur