Learn More
EVOS™ 50X Öl-Objektiv, Achromat, Deckgläser-korrigiert
Für allgemeine Anwendungen und Bilder mit unterschiedlicher Vergrößerung
Marke: EVOS™ AMPFOP050
1094.60 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21687" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Deckglas-korrigiertes Objektiv, das für die Bildgebung durch #1.5 Deckgläser optimiert ist
- Bietet optische Leistung vom sichtbaren Licht bis zum Nahinfrarotlicht
- Erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Vergrößerungen und optische Spezifikationen
Spezifikation
Objektivlinse | |
EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Auto Bildgebungssystem | |
0,19 mm | |
50X | |
Je 1 |
EVOS™ | |
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten | |
Plan-Achromat | |
0,95 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.